2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520792-10G PC520792-1G PC520792-5G
APOSPC520792-10GEA 12325 SEK
APOSPC520792-10G APOSPC520792-1G APOSPC520792-5G
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Formel: C₉H₉F₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226579
CAS nummer: 80245-28-9