3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520761-10G PC520761-1G PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA 3775 SEK
APOSPC520761-10G APOSPC520761-1G APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199312
CAS nummer: 85396-63-0