2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520760-10G PC520760-1G PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA 17225 SEK
APOSPC520760-10G APOSPC520760-1G APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199294
CAS nummer: 1374659-26-3