5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 260 SEK
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09953731
CAS nummer: 1256355-30-2