3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 4375 SEK
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrClF₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199311
CAS nummer: 71702-02-8