3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520755-10G PC520755-1G PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA 19125 SEK
APOSPC520755-10G APOSPC520755-1G APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22124921
CAS nummer: 1374659-44-5