2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520749-1G PC520749-500MG PC520749-5G
APOSPC520749-1GEA 3975 SEK
APOSPC520749-1G APOSPC520749-500MG APOSPC520749-5G
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19442245
CAS nummer: 84940-51-2