2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 4675 SEK
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16658727
CAS nummer: 1201675-01-5