2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520716-1G PC520716-5G
APOSPC520716-1GEA 3300 SEK
APOSPC520716-1G APOSPC520716-5G
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140182
CAS nummer: 1211521-60-6