1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520710-10G PC520710-1G PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA 11375 SEK
APOSPC520710-10G APOSPC520710-1G APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₄F₈
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14698530
CAS nummer: 1214388-66-5