2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 10275 SEK
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12546932
CAS nummer: 111781-49-8