(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 2750 SEK
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₂F₂O
Kokpunkt: 207…213 °C
Densitet: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847775
CAS nummer: 178312-48-6