1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520629-10G
PC520629-1G
PC520629-5G
APOSPC520629-10GEA
10825
SEK
APOSPC520629-10G
APOSPC520629-1G
APOSPC520629-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₆F₆ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11226548 CAS nummer: 50562-22-6 |