1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 15025 SEK
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
MW: 228,14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226545
CAS nummer: 157928-43-3