2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520618-10G PC520618-1G PC520618-5G
APOSPC520618-10GEA 12325 SEK
APOSPC520618-10G APOSPC520618-1G APOSPC520618-5G
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₄N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100554
CAS nummer: 1099598-11-4