3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520604-1G PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA 2475 SEK
APOSPC520604-1G APOSPC520604-5G
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226584
CAS nummer: 76541-44-1