1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520598-10G PC520598-1G PC520598-5G
APOSPC520598-10GEA 13550 SEK
APOSPC520598-10G APOSPC520598-1G APOSPC520598-5G
1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Chloro-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅ClF₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226522
CAS nummer: 1099598-23-8