4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 705 SEK
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₅F₄NO₂S
MW: 243.18 g/mol
Smältpunkt: 159…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10687234
CAS nummer: 1008304-87-7