3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 9425 SEK
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226526
CAS nummer: 1005764-23-7