2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520567-1G
PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA
4800
SEK
APOSPC520567-1G
APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₄N₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08687525 CAS nummer: 737000-87-2 |