3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 8550 SEK
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Smältpunkt: 45…50 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08704310
CAS nummer: 1057672-68-0