5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 2575 SEK
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368841
CAS nummer: 951624-83-2