4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 16400 SEK
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Smältpunkt: 125…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973012
CAS nummer: 1099597-82-6