3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520536-10G PC520536-25G PC520536-5G
APOSPC520536-10GEA 6850 SEK
APOSPC520536-10G APOSPC520536-25G APOSPC520536-5G
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 92891-23-1