2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 1975 SEK
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆F₃N
Smältpunkt: 107…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972104
CAS nummer: 51310-54-4