2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 4400 SEK
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₄N₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038327
CAS nummer: 675602-90-1