4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 635 SEK
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,14 g/mol
Kokpunkt: 106…108 °C/5mmHg
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094278
CAS nummer: 658-89-9