1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC5192-1G PC5192-500MG
APOSPC5192-1GEA 6050 SEK
APOSPC5192-1G APOSPC5192-500MG
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₆FIN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094277
CAS nummer: 517920-74-0