α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G
PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA
1600
SEK
APOSPC5174-5G
APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Kokpunkt: 62…63 °C/0,5mmHg Densitet: 1,237 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 98 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00039618 CAS nummer: 1737-26-4 |