α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5173-25G PC5173-5G
APOSPC5173-25GEA 2225 SEK
APOSPC5173-25G APOSPC5173-5G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,165 g/mol
Kokpunkt: 89…91 °C/4mmHg
Densitet: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00021868
CAS nummer: 454-91-1