α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5172M-5G PC5172M-25G
APOSPC5172M-5GEA 855 SEK
APOSPC5172M-5G APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Kokpunkt: 114…115 °C/2mmHg
Smältpunkt: 40…42 °C
Flampunkt: 89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004513
CAS nummer: 79756-81-3