4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5164-1G PC5164-5G
APOSPC5164-1GEA 840 SEK
APOSPC5164-1G APOSPC5164-5G
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210.584 g/mol
Smältpunkt: 61…63 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00119550
CAS nummer: 157590-59-5