3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC5151-1G
PC5151-5G
PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA
260
SEK
APOSPC5151-1G
APOSPC5151-5G
APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ Smältpunkt: 85…89 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00234073 CAS nummer: 210169-05-4 |