Methyl perfluorodecanoate 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 310 SEK
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Formel: C₁₁H₃F₁₉O₂
Kokpunkt: 193 °C
Densitet: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153211
CAS nummer: 307-79-9