5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5132-1G PC5132-250MG
APOSPC5132-1GEA 1400 SEK
APOSPC5132-1G APOSPC5132-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furo-3-ylacetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,15 g/mol
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00277690
CAS nummer: 175276-72-9