(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 260 SEK
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Smältpunkt: 97…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094257
CAS nummer: 84832-00-8