2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 7450 SEK
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kokpunkt: 116…118 °C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,439 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000298
CAS nummer: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
UN: 1993
ADR: 3,III