3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 260 SEK
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Smältpunkt: 225…227 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05664228
CAS nummer: 352535-97-8