2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 4550 SEK
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Smältpunkt: 56…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115870
CAS nummer: 95399-95-4