3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 325 SEK
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,1400 g/mol
Smältpunkt: 130…133 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235092
CAS nummer: 176548-72-4