4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC51093-25G
PC51093-5G
PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA
5275
SEK
APOSPC51093-25G
APOSPC51093-5G
APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formel:
C₁₀H₇F₃O Kokpunkt: 67…72 °C/0,1mmHg Smältpunkt: 38…42 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07772121 CAS nummer: 68755-42-0 |