5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5109-1G PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA 405 SEK
APOSPC5109-1G APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235094
CAS nummer: 874219-60-0