(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 3825 SEK
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Formel: C₇H₆FNO₃
Smältpunkt: 52…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110169
CAS nummer: 1643-60-3