4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 3375 SEK
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 867167-05-3