3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC51032-1G
PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA
4550
SEK
APOSPC51032-1G
APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆FN₃ Smältpunkt: 165…167 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426699 CAS nummer: 61272-72-8 |