4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC51025-1G PC51025-25G PC51025-5G
APOSPC51025-1GEA 585 SEK
APOSPC51025-1G APOSPC51025-25G APOSPC51025-5G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Kokpunkt: 50…60 °C/14mmHg
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08056331
CAS nummer: 213265-83-9
UN: 1760
ADR: 8,II