6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
PC510077-1G
PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA
4675
SEK
APOSPC510077-1G
APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₇F₂NO Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
898404-54-1 |