2-Amino-6-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 1200 SEK
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smältpunkt: 140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08532465
CAS nummer: 53981-25-2