2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 1450 SEK
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Smältpunkt: 183…186 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08235078
CAS nummer: 874290-63-8