3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 260 SEK
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06797883
CAS nummer: 439280-18-9